SAB2501031
Anti-TFEB, N-Terminal antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-T-cell transcription factor EB, Anti-TCFEB, Anti-Transcription factor EB
Selecione um tamanho
R$ 2.833,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.833,00
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFEB(7942)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)