Documentos Principais
SAB2500745
Sigma-Aldrich
Anti-PAM/PAL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PAL, Anti-PHM, Anti-Pancreatic peptidylglycine α-amidating monooxygenase, Anti-Peptidyl α-amidating enzyme, Anti-Peptidylglycine α-amidating monooxygenase
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAM(5066)
Descrição geral
Peptidylglycine α-amidating monooxygenase (PAM) is expressed in endocrine cells and neurons. It consists of two enzyme activities- peptidyl-glycine α-hydroxylating monoxygenase (PHM) and peptidyl-α-hydroxyglycine amidating lyase (PAL). The PAM gene is localized on human chromosome 5q21.1.
Imunogênio
Peptide with sequence C-DQEKEDDGSESEE from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000910.2; NP_620121.1; NP_620176.1; NP_620177.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peptidylglycine α-amidating monooxygenase (PAM) has a role in the biosynthesis of bioactive peptides. It is involved in C-terminal α-amidation, which influences the activity of regulatory peptides of the respiratory tract.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The endocytic pathways of a secretory granule membrane protein in HEK293 cells: PAM and EGF traverse a dynamic multivesicular body network together.
Back N, et al.
European Journal of Cell Biology, 96(5), 407-417 (2017)
Distribution of peptidyl-glycine alpha-amidating mono-oxygenase (PAM) enzymes in normal human lung and in lung epithelial tumors.
Saldise L, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 44(1), 3-12 (1996)
Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase: a multifunctional protein with catalytic, processing, and routing domains.
Eipper BA, et al.
Protein Science, 2(4), 489-497 (1993)
Localization of the gene encoding peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase (PAM) to human chromosome 5q14-5q21.
Ouafik LH, et al.
Genomics, 18(2), 319-321 (1993)