Documentos Principais
SAB2500715
Sigma-Aldrich
Anti-OGT antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ23071, Anti-HRNT1, Anti-MGC22921, Anti-O-GLCNAC, Anti-O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1323
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1323
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OGT(8473)
Descrição geral
O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (OGT) has 13.5 tetratricopeptide-repeats (TPR) and a globular catalytic domain. The gene encoding this protein is localized on human chromosome Xq13.1.
Imunogênio
Peptide with sequence C-YEHPKDLKLSDGR from the internal region of the protein sequence according to NP_858058.1; NP_858059.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (OGT) has a role in the addition of O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) to serine/threonine residues in the protein of interest. It is crucial for O-GlcNAcylation of RNA polymerase II. Absence of OGT has been shown to reduce transcription and pol II promoter occupancy. The gene is upregulated in breast cancer tissues, colon cancer, lung cancer and laryngeal cancer. This protein might be associated with tumorigenesis and metastasis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silencing ?-linked N-acetylglucosamine transferase induces apoptosis in human gastric cancer cells through PUMA and caspase-3 pathways.
Wen T
Oncology Reports (2015)
Human O-GlcNAc transferase (OGT): genomic structure, analysis of splice variants, fine mapping in Xq13.1.
Nolte D and Muller U
Mammalian Genome (2002)
Distinct OGT-Binding Sites Promote HCF-1 Cleavage.
Bhuiyan T
PLoS ONE (2015)
Human RNA Polymerase II Promoter Recruitment in Vitro Is Regulated by O-Linked N-Acetylglucosaminyltransferase (OGT).
Lewis BA
The Journal of Biological Chemistry (2016)