Documentos Principais
SAB2500452
Sigma-Aldrich
Anti-GATA1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ERYF1, Anti-GF1, Anti-HGNC:4170, Anti-NFE1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, canine, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GATA1(2623)
Descrição geral
GATA binding protein 1 (GATA1) is a key hematopoietic transcription factor. It is part of the GATA transcription factor family and the gene encoding it is localized on human chromosome Xp11.23.
Imunogênio
Peptide with sequence C-DAEAYRHSPVFQ from the internal region of the protein sequence according to NP_002040.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GATA binding protein 1 (GATA1) plays a crucial role in erythroid and megakaryocyte differentiation and proliferation. It modulates the expression of genes and acts as an E-cadherin repressor. Mutations in the GATA1 gene have been linked to transient abnormal myelopoiesis (TAM) and myeloid leukemia of DS (ML-DS). The protein has anti-apoptotic functions in breast cancer.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
GATA1 induces epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells through PAK5 oncogenic signaling.
Li Y
Oncotarget (2015)
GATA1 mutations in a cohort of Malaysian children with Down syndrome-associated myeloid disorder.
Lum SH
Singapore Medical Journal, 57(6), 320-324 (2016)
Leif S Ludwig et al.
Cell reports, 27(11), 3228-3240 (2019-06-13)
Human erythropoiesis serves as a paradigm of physiologic cellular differentiation. This process is also of considerable interest for better understanding anemias and identifying new therapies. Here, we apply deep transcriptomic and accessible chromatin profiling to characterize a faithful ex vivo human erythroid