SAB2500441
Anti-GABRA4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-γ-Aminobutyric acid (GABA) A receptor
Selecione um tamanho
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABRA4(2557)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)