Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB2500430
Sigma-Aldrich
Anti-FTH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FHC, Anti-FTH, Anti-FTHL6
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTH1(2495)
Imunogênio
Peptide with sequence C-DKHTLGDSDNES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_002023.2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)