Documentos Principais
SAB2500398
Sigma-Aldrich
Anti-FHL2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AAG11, Anti-DRAL, Anti-Down-regulated in rhabdomyosarcoma LIM protein, Anti-SLIM3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FHL2(2274)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence RDDILCPDCGKDI from the C Terminus of the protein sequence according to NP_001441.4; NP_963849.1; NP_963851.2; NP_001034581.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoping Yi et al.
Oncology letters, 14(4), 4883-4889 (2017-09-26)
Pancreatic cancer (PC) is one of the most aggressive types of cancer with an extremely poor prognosis. Invasive growth and early metastasis is one of the greatest challenges to overcome for the treatment of PC. Numerous previous studies have indicated