Documentos Principais
SAB2500188
Sigma-Aldrich
Anti-Calretinin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANX2, Anti-ANXA2, Anti-Annexin A2, Anti-LIP2, Anti-LPC2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1073
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1073
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, bovine, mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANXA2(302)
Imunogênio
Peptide with sequence STVHEILCKLSLEGD from the N Terminus of the protein sequence according to NP_001002858.1; NP_004030.1; NP_001002857.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher M Whitaker et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 662329-662329 (2021-05-25)
Rod and cone pathways are segregated in the first stage of the retina: cones synapse with both ON- and OFF-cone bipolar cells while rods contact only rod bipolar cells. However, there is an exception to this specific wiring in that
Luis Pérez de Sevilla Müller et al.
The Journal of comparative neurology, 527(1), 133-158 (2017-05-05)
Amacrine cells are a heterogeneous group of interneurons that form microcircuits with bipolar, amacrine and ganglion cells to process visual information in the inner retina. This study has characterized the morphology, neurochemistry and major cell types of a VIP-ires-Cre amacrine