Key Documents
SAB2500164
Sigma-Aldrich
Anti-Bisphosphate 3′-nucleotidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BPntase, Anti-PAP-inositol-1, Anti-PIP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BPNT1(10380)
Descrição geral
Bisphosphate 3′-nucleotidase (BPNT1) is a magnesium-dependent enzyme. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q41 and has ten exons. The BPNT1 gene spans 35kb of genomic DNA.
Imunogênio
Peptide with sequence C-RNYDYYASRVPESIK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_006076.4.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bisphosphate 3′-nucleotidase (BPNT1) has been shown to cleave the 3′-phosphate from 3′-5′ bisphosphate nucleosides and 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Possible role of 3'(2')-phosphoadenosine-5'-phosphate phosphatase in the etiology and therapy of bipolar disorder.
Agam G and Galit S
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 27(5), 723-727 (2003)
Cloning and characterization of a mammalian lithium-sensitive bisphosphate 3'-nucleotidase inhibited by inositol 1, 4-bisphosphate.
Spiegelberg B D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(19), 13619-13628 (1999)