SAB2500132
Anti-ATGL/Desnutrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-1110001C14Rik, Anti-DKFZp667M109, Anti-Desnutrin, Anti-PNPLA2
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PNPLA2(57104)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2