Documentos
SAB2109225
Sigma-Aldrich
Anti-MAP9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ASAP, MAP9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
70 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, human, horse, pig
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP9(57396)
Descrição geral
ASAP is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human MAP9
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SFSPGSEGNASGKDPNEEITENHNSLKSDENKENSFSADHVTTAVEKSKE
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide