Documentos
SAB2109223
Sigma-Aldrich
Anti-SLIT3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA0814, MEGF5, SLIL2, SLIT3, UNQ691/PRO1336
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
156 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLIT3(57396)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is secreted, likely interacting with roundabout homolog receptors to effect cell migration. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human SLIT3
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LSDWLRQRRTVGQFTLCMAPVHLRGFNVADVQKKEYVCPAPHSEPPSCNA
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide