Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB2109181
Sigma-Aldrich
Anti-GNA11 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GNA-11
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.197,00
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
guinea pig, horse, goat, rat, zebrafish, canine, human, rabbit, mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNA11(57396)
Descrição geral
Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. Acts as an activator of phospholipase C.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PFDLENIIFRMVDVGGQRSERRKWIHCFENVTSIMFLVALSEYDQVLVES
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Charlotte Avet et al.
eLife, 11 (2022-03-19)
The recognition that individual GPCRs can activate multiple signaling pathways has raised the possibility of developing drugs selectively targeting therapeutically relevant ones. This requires tools to determine which G proteins and βarrestins are activated by a given receptor. Here, we