SAB2109175
Anti-KRT6A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C
Selecione um tamanho
R$ 3.197,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.197,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, rabbit, horse, pig, canine, bovine, mouse, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT6A(57396)
Descrição geral
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)