Key Documents
SAB2109174
Sigma-Aldrich
Anti-ORMDL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
17 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, guinea pig, rabbit, goat, horse, canine, zebrafish, mouse, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORMDL3(57396)
Descrição geral
ORMDL3 is a negative regulator of sphingolipid synthesis. ORMDL3 may indirectly regulate endoplasmic reticulum-mediated Ca(+2) signaling.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTN
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide