Documentos Principais
SAB2109091
Sigma-Aldrich
Anti-GSPT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ERF3B, FLJ10441, GST2, eRF3b
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
69 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig, horse, mouse, guinea pig, canine, rabbit, zebrafish, bovine, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSPT2(57396)
Descrição geral
GSPT2 is closely related to GSPT1, a GTP-binding protein that plays an essential role at the G1- to S-phase transition of the cell cycle in yeast and human cells. GSPT1 is a positive regulator of translational accuracy and, in a binary complex with eRF1, functions as a polypeptide chain release factor.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GSPT2
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GANIKEQSDFCPWYTGLPFIPYLDNLPNFNRSIDGPIRLPIVDKYKDMGT
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide