Documentos Principais
SAB2109087
Sigma-Aldrich
Anti-Fgf9 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Eks
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.197,00
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.197,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
23 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig, guinea pig, horse, bovine, canine, zebrafish, human, mouse, rabbit
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF9(2254)
Descrição geral
Fgf9 plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell differentiation and cell migration. May have a role in glial cell growth and differentiation during development, gliosis during repair and regeneration of brain tissue after damage, differentiation and survival of neuronal cells, and growth stimulation of glial tumors.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Mouse Fgf9
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: AVTDLDHLKGILRRRQLYCRTGFHLEIFPNGTIQGTRKDHSRFGILEFIS
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)