Documentos Principais
SAB2109082
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EPHX, EPOX, HYL1, MEH
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.197,00
R$ 3.197,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.197,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, pig, bovine, guinea pig, rat, horse, zebrafish, canine, goat, mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPHX1(57396)
Descrição geral
Epoxide hydrolase is a critical biotransformation enzyme that converts epoxides from the degradation of aromatic compounds to trans-dihydrodiols which can be conjugated and excreted from the body. Epoxide hydrolase functions in both the activation and detoxification of epoxides. Mutations in this gene cause preeclampsia, epoxide hydrolase deficiency or increased epoxide hydrolase activity.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human EPHX1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GPGTRSAAREDDSIRPFKVETSDEEIHDLHQRIDKFRFTPPLEDSCFHYG
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)