Documentos Principais
SAB2109078
Sigma-Aldrich
Anti-SPIN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
SPIN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
29 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rabbit, bovine, rat, mouse, human, guinea pig, horse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPIN1(57396)
Descrição geral
SPIN1 may play a role in cell-cycle regulation during the transition from gamete to embryo.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SPIN1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: YQLLDDYKEGDLRIMPDSNDSPPAEREPGEVVDSLVGKQVEYAKEDGSKR
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide