Documentos Principais
SAB2108957
Sigma-Aldrich
Anti-CH25H (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
S28
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.380,00
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, bovine, horse, rat, goat, guinea pig, rabbit, zebrafish, human
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CH25H(9023)
Descrição geral
This is an intronless gene that is involved in cholesterol and lipid metabolism. The encoded protein is a membrane protein and contains clusters of histidine residues essential for catalytic activity. Unlike most other sterol hydroxylases, this enzyme is a member of a small family of enzymes that utilize diiron cofactors to catalyze the hydroxylation of hydrophobic substrates.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CH25H
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VTLLGCHPLTTLTFHVVNIWLSVEDHSGYNFPWSTHRLVPFGWYGGVVHH
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)