Documentos Principais
SAB2108935
Sigma-Aldrich
Anti-G6PC3 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HYA1, HYAL1, HYAL3, HYAL5, MGC26532
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.380,00
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
39 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, canine, zebrafish, horse, human, mouse, guinea pig, rabbit, bovine
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... G6PC3(92579)
Descrição geral
This gene encodes the catalytic subunit of glucose-6-phosphatase (G6Pase). G6Pase is located in the endoplasmic reticulum (ER) and catalyzes the hydrolysis of glucose-6-phosphate to glucose and phosphate in the last step of the gluconeogenic and glycogenolytic pathways. Mutations in this gene result in autosomal recessive severe congenital neutropenia. Multiple transcript variants have been found for this gene, only one of which is expected to express a protein.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human G6PC3
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ESGYYSQAPAQVHQFPSSCETGPGSPSGHCMITGAALWPIMTALSSQVAT
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)