SAB2108925
Anti-IDUA (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CD20L, HTM4
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
74 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rat, horse, human, bovine, mouse, guinea pig
concentração
0.5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDUA(3425)
Descrição geral
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1