SAB2108923
Anti-IDUA (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CD20L, HTM4
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
74 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rat, human, bovine, horse, mouse, guinea pig
concentração
0.5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDUA(3425)
Descrição geral
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade