SAB2108869
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV-7q, HERV-W-ENV
Selecione um tamanho
R$ 3.380,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.380,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
141 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse, bovine, canine, rabbit, pig, guinea pig, human, sheep, mouse, zebrafish
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Descrição geral
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)