Documentos Principais
SAB2108828
Sigma-Aldrich
Anti-DAG1 antibody produced in rabbit FITC conjugted
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HPE9, THP1, THP2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.380,00
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.380,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
27 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig, mouse, guinea pig, human, bovine, canine, zebrafish, horse, rabbit
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAG1(1605)
Descrição geral
This gene encodes dystroglycan, a central component of dystrophin-glycoprotein complex that links the extracellular matrix and the cytoskeleton in the skeletal muscle. The encoded preproprotein undergoes O- and N-glycosylation, and proteolytic processing to generate alpha and beta subunits. Certain mutations in this gene are known to cause distinct forms of muscular dystrophy. Alternative splicing results in multiple transcript variants, all encoding the same protein.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human alpha-DAG1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: AIGPPTTAIQEPPSRIVPTPTSPAIAPPTETMAPPVRDPVPGKPTVTIRT
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)