Documentos Principais
SAB2108812
Sigma-Aldrich
Anti-Grem1 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C25H
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.380,00
R$ 3.380,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
R$ 3.380,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
21 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, mouse, guinea pig, bovine, horse, zebrafish, rabbit, goat, human
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GREM1(26585)
Descrição geral
Grem1 is a cytokine that may play an important role during carcinogenesis and metanephric kidney organogenesis, as BMP a antagonist required for early limb outgrowth and patterning in maintaining the FGF4-SHH feedback loop. It down-regulates the BMP4 signaling in a dose-dependent manner and acts as inhibitor of monocyte chemotaxis.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Mouse Grem1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: EEGSFQSCSFCKPKKFTTMMVTLNCPELQPPTKKKRVTRVKQCRCISIDL
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)