Documentos Principais
SAB2108707
Sigma-Aldrich
Anti-RHBDF1
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti- Dist1, Anti- EGFR-RS, Anti- FLJ2235, Anti- FLJ22357, Anti-C16orf8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
97 kDa
reatividade de espécies
mouse, guinea pig, horse, rat, rabbit, dog, bovine, human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão
NM_022450
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RHBDF1(64285)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RHBDF1
Ações bioquímicas/fisiológicas
RHBDF1 is a seven-transmembrane protein with a long N-terminal cytoplasmic extension that comprises half of the polypeptide sequence, and is found in the endoplasmic reticulum and Golgi, but not on the cell surface. RHBDF1 has a pivotal role in sustaining growth signals in epithelial cancer cells and thus may serve as a therapeutic target for treating epithelial cancers.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: KDWEKAPEQADLTGGALDRSELERSHLMLPLERGWRKQKEGAAAPQPKVR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)