Documentos Principais
SAB2108570
Sigma-Aldrich
Anti-IRX3
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti- IRXB1, Anti-IRX-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, rat
citations:
técnica(s):
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_024336
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRX3(79191)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human IRX3
Ações bioquímicas/fisiológicas
IRX3 is a member of the Iroquois homeobox gene family that encodes a protein known for its essential role in spinal cord development.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SPAAAAAAAHRLVSAPLGKFPAWTNRPFPGPPPGPRLHPLSLLGSAPPHL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)