SAB2108487
Anti-BTG2
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti- MGC126064, Anti- PC3, Anti- TIS21, Anti-MGC126063
Selecione um tamanho
R$ 3.649,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.649,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão
NM_006763
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BTG2(7832)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
It participates in the modulation of cell cycle transition. It has the ability to repress the migration and invasion of osteosarcoma cells.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)