Documentos Principais
SAB2107907
Sigma-Aldrich
Anti-FOXQ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXQ1(94234)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FOXQ1
Ações bioquímicas/fisiológicas
FOXQ1 contains 1 fork-head DNA-binding domain. FOXQ1 mediates the interaction of Akt/protein kinase B with TGFb2. Foxq1 regulates differentiation of hair in satin mice.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MKLEVFVPRAAHGDKQGSDLEGAGGSDAPSPLSAAGDDSLGSDGDCAANS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yan Lin et al.
International journal of biological sciences, 19(3), 744-759 (2023-02-14)
FGFR1 is a receptor tyrosine kinase deregulated in certain breast cancers (BCs) with a poor prognosis. Although FGFR1-activated phosphorylation cascades have been mapped, the key genes regulated by FGFR1 in BC are largely unclear. FOXQ1 is an oncogenic transcription factor.