Documentos Principais
SAB2107900
Sigma-Aldrich
Anti-NFS1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
50kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, guinea pig, horse, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFS1(9054)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human NFS1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Iron-sulfur clusters are required for the function of many cellular enzymes. The protein encoded by this gene supplies inorganic sulfur to these clusters by removing the sulfur from cysteine, creating alanine in the process. This gene uses alternate in-frame translation initiation sites to generate mitochondrial forms and cytoplasmic/nuclear forms. Selection of the alternative initiation sites is determined by the cytosolic pH. The encoded protein belongs to the class-V family of pyridoxal phosphate-dependent aminotransferases. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: TTQTEHKCVLDSCRSLEAEGFQVTYLPVQKSGIIDLKELEAAIQPDTSLV
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)