Documentos Principais
SAB2106623
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.282,00
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
83 kDa
reatividade de espécies
rabbit, bovine, human, rat, mouse, guinea pig, horse, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Imunogênio
The immunogen for anti-TRIM36 antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human TRIM36
Ações bioquímicas/fisiológicas
E3 ubiquitin-protein ligase which mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Trim36 is involved in chromosome segregation and cell cycle regulation. It may play a role in the acrosome reaction and fertilization.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ESTKSCMDCSASYCNECFKIYHPWGTVKAQHEYVGPTTNFRPKILMCPEH
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chao Liang et al.
Cell death & disease, 9(2), 155-155 (2018-02-17)
Hormone therapy drugs, such as bicalutamide and enzalutamide, directed against prostate cancer focus on androgen receptor (AR) signaling and are initially effective, but the disease progresses to lethality as resistance to these drugs develops. A method to prolong the drug