Documentos Principais
SAB2106584
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.282,00
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
19 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human, bovine, dog, guinea pig, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPP1R1A(5502)
mouse ... Ppp1r1a(58200)
Imunogênio
The immunogen for anti-PPP1R1A antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human PPP1R1A
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ppp1r1a is an inhibitor of protein-phosphatase 1. This protein may be important in hormonal control of glycogen metabolism. Hormones that elevate intracellular cAMP increase I-1 activity in many tissues. I-1 activation may impose cAMP control over proteins that are not directly phosphorylated by PKA. Following a rise in intracellular calcium, I-1 is inactivated by calcineurin (or PP2B). Does not inhibit type-2 phosphatases.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FTVPLLEPHLDPEAAEQIRRRRPTPATLVLTSDQSSPEIDEDRIPNSLLK
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)