Documentos Principais
SAB2106426
Sigma-Aldrich
Anti-IGHMBP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CATF1, Anti-CMT2S, Anti-HCSA, Anti-HMN6, Anti-SMARD1, Anti-SMUBP2, Anti-ZFAND7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
109 kDa
reatividade de espécies
bovine, mouse, guinea pig, human, dog, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGHMBP2(3508)
mouse ... Ighmbp2(20589)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human IGHMBP2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ighmbp2 is a 5′ to 3′ helicase that unwinds RNA and DNA duplices in an ATP-dependent reaction. Ighmbp2 acts as a transcription regulator. Ighmbp2 is required for the transcriptional activation of the flounder liver-type antifreeze protein gene. Ighmbp2 exhibits strong binding specificity to the enhancer element B of the flounder antifreeze protein gene intron. Ighmbp2 binds to the insulin II gene RIPE3B enhancer region. Ighmbp2 may be involved in translation.Ighmbp2 is a DNA-binding protein specific to 5′-phosphorylated single-stranded guanine-rich sequence related to the immunoglobulin mu chain switch region.Ighmbp2 preferentially binds to the 5′-GGGCT-3′ motif. Ighmbp2 interacts with tRNA-Tyr.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QLLELERDAEVEERRSWQEHSSLRELQSRGVCLLKLQVSSQRTGLYGQRL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
148th Annual Meeting American Neurological Association.
Annals of neurology, 94 Suppl 30, S1-S303 (2023-09-02)