Documentos Principais
SAB2106387
Sigma-Aldrich
Anti-SNRNP200 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.282,00
R$ 3.282,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.282,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
244 kDa
reatividade de espécies
human, horse, guinea pig, mouse, rat, bovine, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
The immunogen for anti-SNRNP200 antibody: synthetic peptide derected towards the N terminal of human SNRNP200
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pre-mRNA splicing is catalyzed by the spliceosome, a complex of specialized RNA and protein subunits that removes introns from a transcribed pre-mRNA segment. The spliceosome consists of small nuclear RNA proteins (snRNPs) U1, U2, U4, U5 and U6, together with approximately 80 conserved proteins. U5 snRNP contains nine specific proteins. This gene encodes one of the U5 snRNP-specific proteins. This protein belongs to the DEXH-box family of putative RNA helicases. It is a core component of U4/U6-U5 snRNPs and appears to catalyze an ATP-dependent unwinding of U4/U6 RNA duplices. Mutations in this gene cause autosomal-dominant retinitis pigmentosa.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GDEDVYGEVREEASDDDMEGDEAVVRCTLSANLVASGELMSSKKKDLHPR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)