Documentos Principais
SAB2106208
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
horse, bovine, guinea pig, mouse, human, dog, rat
citations:
técnica(s):
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
59 kDa
reatividade de espécies
horse, bovine, guinea pig, mouse, human, dog, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAIAP2(10458)
mouse ... Baiap2(108100)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human BAIAP2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Baiap2 is an adapter protein that links membrane-bound small G-proteins to cytoplasmic effector proteins. Baiap2 is necessary for CDC42-mediated reorganization of the actin cytoskeleton and for RAC1-mediated membrane ruffling. Baiap2 is involved in the regulation of the actin cytoskeleton by WASF family members and the Arp2/3 complex.Baiap2 plays a role in neurite growth. Baiap2 acts syngeristically with ENAH to promote filipodia formation.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LLTQLEQKVELDSRYLSAALKKYQTEQRSKGDALDKCQAELKKLRKKSQG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)