Documentos Principais
SAB2105800
Sigma-Aldrich
Anti-AP1M2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HSMU1B, Anti-MU-1B, Anti-MU1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
48 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, human, rat, dog, horse, bovine, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AP1M2(10053)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human AP1M2
Ações bioquímicas/fisiológicas
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric adaptor-related protein comlex 1 (AP-1), which belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This protein is capable of interacting with tyrosine-based sorting signals.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MSASAVFILDVKGKPLISRNYKGDVAMSKIEHFMPLLVQREEEGALAPLL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)