Documentos Principais
SAB2104912
Sigma-Aldrich
Anti-STAT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-APRF, Anti-FLJ20882, Anti-MGC16063
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1004
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1004
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
88 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, mouse, rabbit, horse, bovine, dog, human, rat, sheep
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human STAT3
Ações bioquímicas/fisiológicas
STAT3 is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act a
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SNTIDLPMSPRTLDSLMQFGNNGEGAEPSAGGQFESLTFDMELTSECATS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonio Vella et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-11)
Shwachman-Diamond syndrome (SDS) is a rare inherited bone marrow failure syndrome, resulting in neutropenia and a risk of myeloid neoplasia. A mutation in a ribosome maturation factor accounts for almost all of the cases. Lymphoid involvement in SDS has not
Ekaterina A Polyakova et al.
Heliyon, 7(11), e08491-e08491 (2021-12-14)
Hyperleptinemia potentiates the effects of many atherogenic factors, such as inflammation, platelet aggregation, migration, hypertrophy, proliferation of vascular smooth muscle cells, and endothelial cell dysfunction. The present study analysed the effects of long-term hyperleptinemia in an in vivo myocardial ischemia-reperfusion
Xiaoying Zhao et al.
Biological research, 53(1), 28-28 (2020-07-06)
Kidney ischemia-reperfusion injury is a common pathophysiological phenomenon in the clinic. A large number of studies have found that the tyrosine protein kinase/signal transducer and activator of transcription (JAK/STAT) pathway is involved in the development of a variety of kidney