Documentos Principais
SAB2104756
Sigma-Aldrich
Anti-MATN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CMP, Anti-CRTM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
54 kDa
reatividade de espécies
dog, horse, guinea pig, human, bovine, rabbit, mouse, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MATN1(4146)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MATN1
Ações bioquímicas/fisiológicas
This gene encodes a member of von Willebrand factor A domain containing protein family. This family of proteins are thought to be involved in the formation of filamentous networks in the extracellular matrices of various tissues. Mutations of this gene ha
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: KYLIDNSFTVSSGARPGAQKVGIVFTDGRSQDYINDAAKKAKDLGFKMFA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)