Documentos Principais
SAB2103934
Sigma-Aldrich
Anti-PDK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, rat, human, bovine, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDK3(5165)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PDK3
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDK3 belongs to the PDK/BCKDK protein kinase family. It contains 1 histidine kinase domain. PDK3 inhibits the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation of the E1 alpha subunit, thus contributing to the regulation of glucose metabolism.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: IYLKALSSESFERLPVFNKSAWRHYKTTPEADDWSNPSSEPRDASKYKAK
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhen Cai et al.
Molecular cell, 80(2), 263-278 (2020-10-07)
Cancer metastasis accounts for the major cause of cancer-related deaths. How disseminated cancer cells cope with hostile microenvironments in secondary site for full-blown metastasis is largely unknown. Here, we show that AMPK (AMP-activated protein kinase), activated in mouse metastasis models