Documentos Principais
SAB2103568
Sigma-Aldrich
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat, pig
técnica(s)
western blot: suitable
sequência de imunogênio
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LCN1(3933)
Imunogênio
Peptide region of the protein sequence according to NP_002288.
forma física
Antibody is lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)