Documentos Principais
SAB2103297
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1C1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ATP6C, Anti-ATP6D, Anti-FLJ20057, Anti-VATC, Anti-Vma5
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
dog, horse, human, mouse, bovine, rabbit, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP6V1C1(528)
Descrição geral
ATP6V1C1 (ATPase H+ transporting V1 subunit C1) is a subunit and regulator of V-ATPase (vacuolar ATPase).
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ATP6V1C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATP6V1C1 (ATPase H+ transporting V1 subunit C1) is overexpressed in breast cancer, where it modulates the actin structure in a way that it promotes metastasis. This gene is up-regulated in oral squamous cell carcinoma (OSCC).
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ldafvegvvkkvaqymadvledskdkvqenllangvdlvtyitrfqwdma
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Atp6v1c1 may regulate filament actin arrangement in breast cancer cells.
Cai M et al
PLoS ONE, 9(1), e84833-e84833 (2014)
Immunohistochemical localization of C1 subunit of V-ATPase (ATPase C1) in oral squamous cell cancer and normal oral mucosa.
Garcia-Garcia A et al
Biotechnic & Histochemistry, 87(2), 133-139 (2012)