Documentos Principais
SAB2103038
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MIZIP
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
26 kDa
reatividade de espécies
rat, guinea pig, mouse, horse, dog, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZMYND19
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130).ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner et al., 2002 [PubMed 12208518]), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130) (Francke et al., 2005 [PubMed 16039987]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-5 BU147462.1 1-5 6-1371 AJ298882.2 14-1379
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDV
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)