Documentos Principais
SAB2102838
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF263 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FPM315, Anti-ZKSCAN12, Anti-Zinc finger protein 263
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
77 kDa
reatividade de espécies
horse, bovine, dog, human, rabbit, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF263(10127)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF263
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZNF263 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 9 C2H2-type zinc fingers, 1 KRAB domain and 1 SCAN box domain. ZNF263 might play an important role in basic cellular processes as a transcriptional repressor.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: CHECGDSFSHSSNRIRHLRTHTGERPYKCSECGESFSRSSRLMSHQRTHT
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)