SAB2102787
Anti-ZMYND8 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC31836, Anti-PRKCBP1, Anti-PRO2893, Anti-RACK7, Anti-Zinc finger, MYND-type containing 8
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
131 kDa
reatividade de espécies
dog, horse, bovine, guinea pig, mouse, rat, human, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZMYND8(23613)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3