Documentos Principais
SAB2102434
Sigma-Aldrich
Anti-TJP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686M05161, Anti-MGC133289, Anti-Tight junction protein 1 (zona occludens 1), Anti-ZO-1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1761
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1761
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
187 kDa
reatividade de espécies
rabbit, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TJP1(7082)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TJP1
Ações bioquímicas/fisiológicas
TJP1 is a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. TJP1 may be involved in signal transduction at cell-cell junctions.This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QNHVLKQPAVSHPGHRPDKEPNLTYEPQLPYVEKQASRDLEQPTYRYESS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)