Documentos Principais
SAB2101749
Sigma-Aldrich
Anti-PCGF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC16202, Anti-Polycomb group ring finger 5, Anti-RNF159
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, guinea pig, horse, dog, rat, rabbit, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCGF5(84333)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PCGF5
Ações bioquímicas/fisiológicas
PCGF5 contains 1 RING-type zinc finger. It is probable component of some Polycomb group (PcG) multiprotein complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of some genes.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ATQRKHLVKDFNPYITCYICKGYLIKPTTVTECLHTFCKTCIVQHFEDSN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)