Documentos Principais
SAB2101648
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, canine, rabbit, rat, chicken
técnica(s)
western blot: suitable
sequência de imunogênio
MAMVVSTWRDPQDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPAS
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NR2F2(7026)
Imunogênio
Peptide region of the protein sequence according to NP_066285.
forma física
Lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)