SAB2101536
Anti-MX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-IFI-78K, Anti-IFI78, Anti-MX, Anti-MxA, Anti-Myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
75 kDa
reatividade de espécies
dog, pig, human
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MX1(4599)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3