Documentos Principais
SAB2101422
Sigma-Aldrich
Anti-MAN1A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MAN1B, Anti-Mannosidase, α, class 1A, member 2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
73 kDa
reatividade de espécies
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAN1A2(10905)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MAN1A2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-597 BC052954.1 17-613 598-1023 AU133800.1 118-543 1024-2908 AF027156.1 823-2707 2909-3316 BC052954.1 2925-3332 3317-4416 BC063300.1 3315-4414 4417-5388 BC052954.1 4432-5403
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FALGADGSRADKAGHYLELGAEIARTCHESYDRTALKLGPESFKFDGAVE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)